Learn More
TRACP/PAP/ACP5 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
369.00€ - 593.00€
Spécification
| Antigène | TRACP/PAP/ACP5 |
|---|---|
| Dilution | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 |
| Applications | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18607395
|
Novus Biologicals
NBP2-38874-25ul |
25 μL |
369.00€
25µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18136349
|
Novus Biologicals
NBP2-38874 |
0.1 mL |
593.00€
0.10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
TRACP/PAP/ACP5 Polyclonal specifically detects TRACP/PAP/ACP5 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.Spécification
| TRACP/PAP/ACP5 | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Human | |
| P13686 | |
| 54 | |
| This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: THCLVKQLRPLLATYGVTAYLCGHDHNLQYLQDENGVGYVLSGAGNFMDPSKRHQRKVPNGYLRFHYGTEDSLG | |
| Primary | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Protein Phosphatase | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| HPAP, TRACP5a, TRACP5b, TRAP, TrATPase | |
| ACP5 | |
| IgG | |
| Affinity Purified |