Learn More
Vitlab™ Entonnoir à poudre en PP transparent
Utilisez ces entonnoirs pour une variété d’applications de mise en bouteille et de décantation dans l’industrie alimentaire. Les entonnoirs à poudre en PP transparent VITLAB™ sont dotés d’une tige courte et large. Parfaits pour le transfert de substances en poudre et en granulés.
2.35€ - 75.40€
Spécification
Matériau | PP |
---|---|
Angle | 60° |
Autoclavable | Oui |
À utiliser avec (application) | Convient au contact alimentaire |
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11897890
|
Vitlab™
71094 |
110 mm |
75.40€
10 pièces |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10713533
|
Vitlab™
70794 |
68 mm |
20.50€
10 pièces |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11877890
|
Vitlab™
70894 |
75 mm |
55.20€
10 pièces |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11887890
|
Vitlab™
70994 |
94 mm |
59.70€
10 pièces |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10717021
|
Vitlab™
70894 |
75 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10557561
|
Vitlab™
70794 |
68 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10008630
|
Vitlab™
71094 |
110 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10443711
|
Vitlab™
71194 |
138 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Entonnoir en PP transparent
- Débit rapide grâce à une forte inclinaison à 60°
Spécification
PP | |
60° | |
Oui | |
Convient au contact alimentaire |