Learn More
Transthyretin/Prealbumin Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Code produit. 18331606 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
Code produit. Quantité unitSize
18331606 1 mg 1mg
1 options
Code produit. 18331606
Marque: Novus Biologicals NBP311028
Goat Polyclonal Antibody
Transthyretin/Prealbumin Polyclonal specifically detects Transthyretin/Prealbumin in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Transthyretin/Prealbumin
Applications Western Blot, ELISA
Classification Polyclonal
Concentration 4.5 mg/ml
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot, ELISA
Formule 10 mM Sodium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7
Alias de gène ATTR, HsT2651, PALBTBPA, Prealbumin, prealbumin, amyloidosis type I, thyroxine-binding prealbumin, transthyretin
Espèces hôtes Goat
Immunogène Human Transthyretin/Prealbumin
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 1 mg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 7276
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C.
Forme Purified