missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TRBC1 Antibody (JOVI.1) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-50355-0.025ml
166.60 EUR valable jusqu'au 2025-12-16
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "24090" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
TRBC1 Monoclonal antibody specifically detects TRBC1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Frozen), CyTOF
Spécification
| TRBC1 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| Flow Cytometry 1:10 - 1:1000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:10 - 1:500, Immunoprecipitation 1:10 - 1:500, Immunohistochemistry-Frozen reported in scientific literature (PMID 1284120), CyTOF-ready | |
| BV05S1J2.2, TCRBC1, TRBC1 T cell receptor beta constant 1 | |
| Human HA1.7 TCR beta chain expressed on transgenic mouse cells. | |
| 0.025 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Frozen) | |
| JOVI.1 | |
| Unconjugated | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| 28639 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG2a |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu