missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TRBC1 Antibody (JOVI.1) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
214.00€ - 390.00€
Spécification
| Antigène | TRBC1 |
|---|---|
| Clone | JOVI.1 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Dilution | Flow Cytometry 1:10 - 1:1000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:10 - 1:500, Immunoprecipitation 1:10 - 1:500, Immunohistochemistry-Frozen reported in scientific literature (PMID 1284120), CyTOF-ready |
| Applications | Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Frozen) |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18682209
|
Novus Biologicals
NBP2-50355-0.025ml |
0.025 mL |
214.00€
0.03mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18648528
|
Novus Biologicals
NBP2-50355 |
0.1 mL |
390.00€
0.10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
TRBC1 Monoclonal antibody specifically detects TRBC1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Frozen), CyTOFSpécification
| TRBC1 | |
| 1 mg/mL | |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Frozen) | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| BV05S1J2.2, TCRBC1, TRBC1 T cell receptor beta constant 1 | |
| Human HA1.7 TCR beta chain expressed on transgenic mouse cells. | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| JOVI.1 | |
| Flow Cytometry 1:10 - 1:1000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:10 - 1:500, Immunoprecipitation 1:10 - 1:500, Immunohistochemistry-Frozen reported in scientific literature (PMID 1284120), CyTOF-ready | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| PBS | |
| 28639 | |
| IgG2a | |
| Protein G purified |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit