Learn More
Uvex Trend BOA™ Black/Gray/Red PU/PU 69083 Low Shoe - Width 12
Uvex 2 Trend safety footwear for medium-risk applications (S1-S3); heel cap offers increased stability without limiting movement
Marque:  Uvex 6908340
Informations supplémentaires : Poids : 1.14000kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 17273311
  • 116.00€ / 1 paire
Expédition estimée: 23-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Description
Description
Chaussure perforée Uvex 2 Trend avec système d’ajustement BOA™ 6908,3 S1 P SRC
  • Chaussures de sécurité sportives et perforées S1 P pour pied large
  • Microvelours perforé respirant
  • Fabriquées à partir de textiles synthétiques, adaptés aux personnes allergiques au chrome
  • Tous les matériaux des semelles sont exempts de silicones, de plastifiants et d’autres substances présentant une altération du mouillage de peinture
  • Bouton pour système d’ajustement BOA™ pour un confort personnalisé uniforme toute la journée
  • Conforme aux spécifications antistatiques avec une résistance volumique inférieure à 35 mégohms
  • Protection fiable
  • Embout en acier et contrefort anti-torsion Uvex apportant stabilité et prévenant les foulures de la cheville
  • Semelle externe ergonomique fabriquée en polyuréthane double densité avec d’excellentes propriétés antidérapantes
  • Détails réfléchissants pour une meilleure visibilité
  • Tige, doublure et semelle intérieure amovible dotées de la technologie Uvex Climazone, offrant confort thermique et système de transfert de l’humidité
    • Contribue au maintien de la température du pied pour un confort optimal
  • Languette et col rembourrés et souples
  • Semelle intérieure confortable anti-statique amovible, avec système de transfert de l’humidité et absorption supplémentaire des chocs autour du talon et de l’avant-pied
  • Article n° 6908,3
  • Norme EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
  • Tailles : 38 à 52
Spécification
Spécification
Noir, Gris, Rouge
40
Acier
EN ISO 20345:2011
Large
Oui
S1
Microvelours
Polyuréthane double densité (PU/PU)
Non
Unisexe
Uvex 2
Non
SRC