Learn More
TRIM59 Rabbit, anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
| Antigène | TRIM59 |
|---|---|
| Concentration | 800 μg/mL |
| Applications | Western Blot, Immunofluorescence, ELISA |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
17291406
|
Proteintech
28575-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
17281406
|
Proteintech
28575-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
TRIM59 belongs to the tripartite motif (TRIM) family. It functions as E3 ubiquitin ligases or an adaptor protein, and plays important roles in various types of human cancers.
Spécification
| TRIM59 | |
| Western Blot, Immunofluorescence, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| 286827 |
| 800 μg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Primary |