Learn More
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10424885
|
HUBER
6715 |
Pour CC-405 |
358.17€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10176553
|
HUBER
6295 |
Pour CC-410 wl |
363.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10222255
|
HUBER
6334 |
Pour K20, K25 |
363.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10344475
|
HUBER
9596 |
Pour Ministat 125/125 W |
363.95€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10013732
|
HUBER
6235 |
Pour CC-415, CC-505, CC-508, CC-805 |
455.23€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10110655
|
HUBER
9597 |
Pour Ministat 230/230 W |
461.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10170695
|
HUBER
9598 |
Pour Ministat 240/240 W |
370.88€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10129644
|
HUBER
9392 |
Pour Unistat 405/w + 405/w |
363.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10587695
|
HUBER
6263 |
Pour Unistat 705, 705 W, 410 W |
370.88€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10292675
|
HUBER
9350 |
T305/HT/wHT |
363.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Support à roulettes• Equipés de 4 roulettes, dont 2 avec freins
• En standard sur 8524B, 8524D, 85463 et 85464 et en supplément sur les cryothermostats ci-dessous
• Support à roulettes pour cryothermostat 8523Y.
Spécification
Chariot |