missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TRPS1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | TRPS1 |
---|---|
Concentration | 0.43 mg/mL |
Applications | Immunoprecipitation, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16811495
|
Proteintech
21938-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 14-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16801495
|
Proteintech
21938-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 14-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This gene encodes a transcription factor that represses GATA-regulated genes and binds to a dynein light chain protein. Binding of the encoded protein to the dynein light chain protein affects binding to GATA consensus sequences and suppresses its transcriptional activity. Defects in this gene are a cause of tricho-rhino-phalangeal syndrome (TRPS) types I-III.Spécification
TRPS1 | |
Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Rat, Mouse | |
Q925H1, Q9UHF7 | |
299897, 7227, 83925 | |
TRPS1 Fusion Protein Ag16583 | |
Primary | |
-20°C | |
TRPS1 |
0.43 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
GC79, LGCR, TRPS1, Zinc finger protein GC79 | |
TRPS1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |