Learn More
Tryptase (Mast Cell Marker) Mouse, Clone: TPSAB1/1961, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 485.00€
Spécification
Antigène Tryptase (Mast Cell Marker)
Clone TPSAB1/1961
Concentration 200μg/mL
Applications Immunohistochemistry
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15941018
Afficher les documents Détails de la promotion
EnquireBio
7177-MSM1-P1
100 μg
485.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 02-07-2024
pour voir le stock disponible 
15931018
Afficher les documents Détails de la promotion
EnquireBio
7177-MSM1-P0
20 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Spécification
Tryptase (Mast Cell Marker)
200μg/mL
Monoclonal
Mouse
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant human Tryptase protein fragment (apprx. aa 115-233)
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
31-36kDa
TPSAB1/1961
Immunohistochemistry
Unconjugated
RUO
7177
IgG1 κ
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
Secreted and Cytoplasmic
Skin or Tonsil