missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TSBP Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-94740-0.02ml
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
TSBP Polyclonal antibody specifically detects TSBP in Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Spécification
| TSBP | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:200-1:2000 | |
| C6orf10, chromosome 6 open reading frame 10, testis specific basic protein, TSBP | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 220-470 of human C6orf10 (NP_006772.3). DEELAKKSCSKIQILKCGGTARSQNSREENKEALKNDIIFTNSVESLKSAHIKEPEREGKGTDLEKDKIGMEVKVDSDAGIPKRQETQLKISEMSIPQGQGAQIKKSVSDVPRGQESQVKKSESGVPKGQEAQVTKSGLVVLKGQEAQVEKSEMGVPRRQESQVKKSQSGVSKGQEAQVKKRESVVLKGQEAQVEKSELKVPKGQEGQVEKTEADVPKEQEVQEKKSEAGVLKGPESQVKNTEVSVPETLE | |
| 0.02 mL | |
| Cell Biology | |
| 10665 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Mouse, Rat | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu