Learn More
TSBP Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
196.00€ - 468.00€
Spécification
Antigène TSBP
Dilution Western Blot 1:200-1:2000
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
18605032
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP2-94740-0.02ml
0.02 mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
18689721
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP2-94740-0.1ml
0.1 mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
TSBP Polyclonal antibody specifically detects TSBP in Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Spécification
Spécification
TSBP
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Cell Biology
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
10665
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:200-1:2000
Polyclonal
Purified
RUO
Mouse, Rat
C6orf10, chromosome 6 open reading frame 10, testis specific basic protein, TSBP
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 220-470 of human C6orf10 (NP_006772.3). DEELAKKSCSKIQILKCGGTARSQNSREENKEALKNDIIFTNSVESLKSAHIKEPEREGKGTDLEKDKIGMEVKVDSDAGIPKRQETQLKISEMSIPQGQGAQIKKSVSDVPRGQESQVKKSESGVPKGQEAQVTKSGLVVLKGQEAQVEKSEMGVPRRQESQVKKSQSGVSKGQEAQVKKRESVVLKGQEAQVEKSELKVPKGQEGQVEKTEADVPKEQEVQEKKSEAGVLKGPESQVKNTEVSVPETLE
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.