Learn More
Eppendorf™ Plateforme PCR en temps réel à 96 puits twin.tec™
Intensité de fluorescence jusqu’à dix fois supérieure à celle des puits dépolis
76.90€ - 125.00€
Spécification
Code-barres | Code-barres inclus |
---|---|
Format | Étalon |
Array | 8 x 12 |
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | PP, Polycarbonate |
Code produit | Marque | Pureté ou qualité | Volume (métrique) du puits | Type de jupe | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Pureté ou qualité | Volume (métrique) du puits | Type de jupe | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10740920
|
Eppendorf™
0030132700 |
PCR Clean (Non-sterile) | 150 μL | Sans jupe | Blanc |
125.00€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10440378
|
Eppendorf™
0030132718 |
PCR Clean (Non-sterile) | 150 μL | Sans jupe | Bleu |
125.00€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15685367
|
Eppendorf™
0030129636 |
Forensic DNA Grade (Non-sterile) | 150 μl | À jupe | Blanc |
76.90€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15695367
|
Eppendorf™
0030129644 |
Forensic DNA Grade (Non-sterile) | 250 μl | Semi | Blanc |
76.90€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Le facteur limitant de la PCR en temps réel à faible volume est souvent l’intensité restante de la fluorescence. Les puits blancs des plaques PCR en temps réel Eppendorf twin.tec reflètent bien mieux la fluorescence que les puits transparents ou dépolis. Ainsi, les niveaux inférieurs de fluorescence sont toujours détectables avec les mêmes instruments– en utilisant les bons consommables. De plus, les puits blancs réduisent considérablement la fluorescence du fond interférente et entraînent une homogénéité accrue des réplicats et des résultats reproductibles.
- Puits blancs pour une meilleure réflexion
- Stabilité mécanique élevée
- Bords surélevés pour une étanchéité efficace
- Transfert de chaleur optimal grâce à une épaisseur de paroi réduite
- Autoclavable (121° C, 20 min)
- Le cadre rigide en polycarbonate garantit une manipulation facile et fiable, manuelle ou automatisée
- Les puits en polypropylène garantissent un excellent transfert de température rapide vers l’échantillon
Specifications
Code-barres inclus | |
8 x 12 | |
PP, Polycarbonate | |
Stérile | |
Oui |
Étalon | |
Autoclavables | |
96 | |
Applications RT-PCR | |
Blanc |