missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Two pore calcium channel protein 2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 1 publication
280.00€ - 554.00€
Spécification
| Antigène | Two pore calcium channel protein 2 |
|---|---|
| Dilution | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18484851
|
Novus Biologicals
NBP1-86923-25ul |
25 μL |
280.00€
25µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18055434
|
Novus Biologicals
NBP1-86923 |
0.1 mL |
554.00€
0.10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Two pore calcium channel protein 2 Polyclonal specifically detects Two pore calcium channel protein 2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.Spécification
| Two pore calcium channel protein 2 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Human | |
| FLJ41094, SHEP10, TPC2two pore calcium channel protein 2, two pore segment channel 2, two-pore calcium channel protein 2, Voltage-dependent calcium channel protein TPC2 | |
| TPCN2 | |
| IgG | |
| Affinity Purified | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| 219931 | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:QFRGYLMKSLQTSLFRRRLGTRAAFEVLSSMVGEGGAFPQAVGVKPQNLLQVLQKVQLDSSHRQAMMEKVRSYGSVLLSAEEFQKLFNELDRSVVKEHPPRPEYQSPFLQSAQFLFGHYYF | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
For Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit