Learn More
Masterflex™ Tubulure Microbore non DEPH Tygon™
À utiliser durant une perfusion intraveineuse ou intra-artérielle, ainsi qu'au cours d’autres applications chirurgicales et hospitalières. Tubulure Microbore non DEPH Tygon™ Saint Gobain Performance Plastics™, suffisamment rigide pour une manipulation facile, mais aussi assez souple pour réduire les problèmes de perforation.
456.00€ - 555.00€
Spécification
Certifications/Conformité | La résine est conforme aux exigences de la norme USP classe VI, sans DEHP |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
Température min. de fonctionnement (métrique) | -35°C |
Stérilité | Stérile |
Couleur | Translucide |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15137044
|
Masterflex™
06420-01 |
0,25 mm | 0,76 mm |
456.00€
150m |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15187044
|
Masterflex™
06420-03 |
0,76 mm | 2,29 mm |
483.00€
150m |
Expédition estimée: 18-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15197044
|
Masterflex™
06420-05 |
1.27 mm | 2.29 mm |
555.00€
150m |
Expédition estimée: 18-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Haute rigidité pour résister aux torsions
- Conforme aux spécifications USP classe VI
- Compatible avec le sang
- Transparente, avec un intérieur lisse en verre
- Flexibilité réduite pour les applications d’aspiration
- Conforme REACH
- Thermoplastique par nature
Spécification
La résine est conforme aux exigences de la norme USP classe VI, sans DEHP | |
-35°C | |
Translucide | |
85°C |
Autoclavables | |
Stérile | |
Flexible |