Learn More
asecos™ Armoire de stockage de sécurité de type 30 Q-DISPLAY-30
Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses inflammables dans les espaces de travail
2430.00€ - 3515.00€
Spécification
Type de produit Armoire de stockage de sécurité
Modèle Q30.195.086.WDFW
Matériau Tôle d'acier
Revêtement de surface revêtement époxy texturé
Modèle de porte Charnière gauche, Fenêtre fixe
Consulter d'autres spécifications
Alert:
Pour un usage à l’intérieur uniquement
Produits 6
Code produit Marque Configuration Couleur Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Configuration Couleur Prix Quantité et disponibilité  
15937496
Afficher les documents Détails de la promotion
asecos™
3278106033622
3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur de 345 mm (tôle d’acier revêtue de poudre) Jaune avertissement
2430.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 01-02-2023
pour voir le stock disponible 
15977496
Afficher les documents Détails de la promotion
asecos™
3278106033627
4 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre) Jaune avertissement
3070.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 01-02-2023
pour voir le stock disponible 
15997496
Afficher les documents Détails de la promotion
asecos™
3278106033629
6 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre) Jaune avertissement
3515.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 01-02-2023
pour voir le stock disponible 
15907526
Afficher les documents Détails de la promotion
asecos™
3278106133622
3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur de 345 mm (tôle d’acier revêtue de poudre) Gris clair
2430.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 01-02-2023
pour voir le stock disponible 
15947526
Afficher les documents Détails de la promotion
asecos™
3278106133627
4 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre) Gris clair
3070.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 01-02-2023
pour voir le stock disponible 
15967526
Afficher les documents Détails de la promotion
asecos™
3278106133629
6 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre) Gris clair
3515.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 01-02-2023
Description
  • Construction robuste et durable : porte à triple charnière, corps de l’armoire en résine de mélamine et plaques spéciales ignifuges, éléments de sécurité assemblés à l’extérieur du compartiment de stockage pour une meilleure protection contre la corrosion, portes avec façade métallique ainsi qu’une surface résistante aux rayures et aux impacts, facile à nettoyer
  • Tous les récipients en un coup d’œil : la porte avec une grande découpe en verre permet une présentation rapide et facile des récipients stockés, même avec des portes fermées
  • Manipulation facile et confortable : la porte se bloque sur n’importe quelle position et se ferme automatiquement en cas d’incendie
  • Aucune utilisation non autorisée : porte verrouillable avec verrou cylindrique (intégration dans un système de verrouillage existant possible)
  • Transport facile : base de transport intégrée avec housse de base en option ou supports réglables avec housse de base
  • Ventilation : conduits d’air intégrés prêts à être connectés (DN 75) à un système d’évacuation technique
Spécification
Spécification
Armoire de stockage de sécurité
Tôle d'acier
Charnière gauche, Fenêtre fixe
Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail
620 x 864 x 1947 mm
620 mm
1947 mm
90 mm
Q30.195.086.WDFW
revêtement époxy texturé
1
Résistance au feu 30 minutes, Test résistance au feu selon NF EN 14470-1, NF EN 16121/16122, Certifiée GS, conforme CE
519 x 750 x 1626 mm
519 mm
1626 mm