Learn More
asecos™ Armoire de stockage de sécurité de type 90 Q-PEGASUS-90 à portes à battant
Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses inflammables dans les espaces de travail
3561.60€ - 5040.30€
Spécification
Profondeur (métrique) extérieure | 615 mm |
---|---|
Profondeur (métrique) intérieure | 522 mm |
Hauteur (métrique) de l’ouverture | 90 mm |
Matériau | Acier |
Type de produit | Armoire de stockage de sécurité |
Alert:
Pour un usage à l’intérieur uniquement
Code produit | Marque | Configuration | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Configuration | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15960716
|
asecos™
3000204033635 |
3 étagères, 1 insert perforé (380 mm), 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) | porte battante en jaune sécurité |
3666.54€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15981176
|
asecos™
3004204133622 |
3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur de 22 l (tôle d’acier revêtue de poudre) | portes battantes en gris clair |
3561.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15980746
|
asecos™
3000204133635 |
3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur de 33 l (tôle d’acier revêtue de poudre) | portes battantes en gris clair |
3666.54€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15990716
|
asecos™
3000204033640 |
3 étagères de plateau, 1 insert perforé (135 mm de haut), 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) | porte battante en jaune sécurité |
3869.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15921186
|
asecos™
3004204133627 |
4 tiroir de 19 litres (tôle d’acier revêtue de poudre) | portes battantes en gris clair |
4288.23€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15981156
|
asecos™
3004204033627 |
4 tiroir de 19 litres (tôle d’acier revêtue de poudre) | porte battante en jaune sécurité |
4288.23€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15970756
|
asecos™
3000204133647 |
4 tiroir de 29 litres (tôle d’acier revêtue de poudre) | portes battantes en gris clair |
4393.17€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15940726
|
asecos™
3000204033647 |
4 tiroir de 29 litres (tôle d’acier revêtue de poudre) | porte battante en jaune sécurité |
4393.17€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15502934
|
asecos™
3000204130015 |
4 tiroirs de 29 litres, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) | portes battantes en gris clair |
5040.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15941186
|
asecos™
3004204133629 |
6 tiroir de 19 litres (tôle d’acier revêtue de poudre) | portes battantes en gris clair |
4773.71€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15960726
|
asecos™
3000204033649 |
6 tiroir de 29 litres (tôle d’acier revêtue de poudre) | porte battante en jaune sécurité |
4878.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses inflammables dans les espaces de travail
- Construction robuste et durable : porte à triple charnière, éléments de sécurité assemblés en dehors du compartiment de stockage pour une meilleure protection contre la corrosion, surface résistante aux rayures et impacts, facile à nettoyer
- Utilisation sans effort : manipulation à une main pour les armoires à double porte (AGT)
- Convivial et sûr : système de blocage des portes (standard), retrait ou stockage pratique et sûr de récipients
- Toujours fermé : la fermeture automatique de porte en série (TSA) libère les portes arrêtées après environ 60 secondes ; signal sonore et visuel avant fermeture
- Aucune utilisation non autorisée : portes verrouillables avec verrou cylindrique (intégration dans un système de verrouillage existant possible) et indicateur d’état du verrouillage (rouge / vert)
- Transport aisé : base de transport intégrée avec housse de base amovible en option
- Alignement aisé : grâce aux supports réglables qui permettent de compenser un sol irrégulier
- Ventilation : conduits d’air intégrés prêts à être raccordés (DN 75)à un système d’évacuation technique, roue dans la grille d’évacuation servant d’indicateur de ventilation technique suffisante
Garantie
10 ans
Spécification
615 mm | |
90 mm | |
Armoire de stockage de sécurité | |
1953 mm | |
2 |
522 mm | |
Acier | |
Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses inflammables dans les espaces de travail | |
1647 mm | |
Revêtu de poudre, texturé |