Learn More
asecos™ Armoire de stockage de sécurité de type 90 S-PEGASUS-90 avec AGT intégré
Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses inflammables dans les espaces de travail
3147.14€ - 3678.73€
Spécification
Certifications/Conformité | Résistance au feu de 90 minutes ; type testé conformément à la norme EN 14470-1, conformité à la norme DIN EN 16121/16122, certifié GS, conforme à la norme CE |
---|---|
Profondeur (métrique) extérieure | 616 mm |
Profondeur (métrique) intérieure | 524 mm |
Description | Manipulation à une main pour les armoires à deux portes |
Dimensions (P x L x H) | 616 x 1196 x 1298 mm |
Alert:
Pour un usage à l’intérieur uniquement
Code produit | Marque | Configuration | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Configuration | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15932906
|
asecos™
3012300133753 |
2 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre) | Gris clair (RAL 7035) |
3435.99€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15922936
|
asecos™
3012300233753 |
2 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre) | Jaune sécurité (RAL 1004) |
3435.99€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15568219
|
asecos™
3012300133744 |
2 étagères, 1 insert perforé (285 mm), 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) | Gris clair (RAL 7035) |
3147.14€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15932926
|
asecos™
3012300233744 |
2 étagères, 1 insert perforé (285 mm), 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) | Jaune avertissement |
3147.14€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15932936
|
asecos™
3012300233754 |
3 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre) | Jaune avertissement |
3678.73€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15942906
|
asecos™
3012300133754 |
3 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre) | Gris clair (RAL 7035) |
3678.73€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15952896
|
asecos™
3012300133745 |
3 étagères, 1 insert perforé (185 mm), 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) | Gris clair (RAL 7035) |
3194.84€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15942926
|
asecos™
3012300233745 |
3 étagères, 1 insert perforé (185 mm), 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) | Jaune sécurité (RAL 1004) |
3194.84€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Construction robuste et durable : porte à triple charnière, corps en tôle d’acier revêtu de poudre, éléments de sécurité assemblés en dehors de l’armoire pour une meilleure protection contre la corrosion
- Utilisation sans effort : manipulation à une main pour les armoires à double porte (AGT)
- Convivial et sûr : système de blocage des portes (standard), retrait ou stockage pratique et sûr de récipients
- Toujours fermé : la fermeture automatique de porte en série (TSA) libère les portes arrêtées après environ 60 secondes ; signal sonore et visuel avant fermeture
- Aucune utilisation non autorisée : portes verrouillables avec verrou cylindrique (intégration dans un système de verrouillage existant possible)
- Alignement aisé : grâce aux supports réglables qui permettent de compenser un sol irrégulier
- Ventilation : conduits d’air intégrés prêts à être connectés (DN 75) à un système d’évacuation technique
Specifications
Résistance au feu de 90 minutes ; type testé conformément à la norme EN 14470-1, conformité à la norme DIN EN 16121/16122, certifié GS, conforme à la norme CE | |
524 mm | |
616 x 1196 x 1298 mm | |
Acier | |
À ailettes, Fermeture automatique | |
1298 mm | |
S90.129.120.WDAC | |
Lisse et revêtu de poudre | |
1050 mm |
616 mm | |
Manipulation à une main pour les armoires à deux portes | |
524 x 1050 x 1072 mm | |
Armoire de stockage de sécurité | |
Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses inflammables dans les espaces de travail | |
1072 mm | |
2 | |
1196 mm |