missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TYW1B Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Proteintech 17665-1-AP-20UL

Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16837604

  • 121.38€ / 20µL
Expédition estimée: 06-10-2022
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Spécification

Spécification

TYW1B
Polyclonal
Unconjugated
TYW1B
NCRNA00069, RSAFD2, TYW1B
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
441250
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.2 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q6NUM6
TYW1B
TYW1B Fusion Protein Ag11947
20 μL
Primary
Mouse, Rat, Human
Antibody
IgG
Vidéos
FDS
Documents
Certificats
Promotions

Promotions