missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
U1A Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
415.00€ - 589.00€
Spécification
| Antigène | U1A |
|---|---|
| Applications | Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18202465
|
Novus Biologicals
NBP2-58268 |
100 μL |
589.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18653389
|
Novus Biologicals
NBP2-58268-25ul |
25 μL |
415.00€
25µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
U1A Polyclonal specifically detects U1A in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.Spécification
| U1A | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers | |
| Mud1, small nuclear ribonucleoprotein polypeptide A, U1 snRNP A, U1 snRNP-specific protein A, U1-AU1 small nuclear ribonucleoprotein A, U1AU1 small nuclear RNP-specific A | |
| SNRPA | |
| IgG | |
| Affinity Purified |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Human | |
| 6626 | |
| This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:PGLAPGQIPPGAMPPQQLMPGQMPPAQPLSENPPNHILFLTNLP | |
| Primary | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
For Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit