Learn More
Invitrogen™ UCN3 Monoclonal Antibody (C9), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Invitrogen™ MA543553
Code nomenclature Nacres: NA.46
Artikelnummer. 17694006
  • 208.00€ / 20µL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Urocortin 3 (UCN3) is a member of the corticotropin-releasing factor (CRF) family, encoded by the UCN3 gene, and is primarily involved in stress response and energy balance regulation. UCN3 is predominantly expressed in the hypothalamus and certain peripheral tissues, such as pancreatic islets, where it plays significant roles in modulating anxiety-related behaviors and metabolism. This neuropeptide functions by binding to CRF2 receptors, exerting effects on glucose metabolism and insulin secretion. UCN3 has been implicated in protecting the heart from ischemic damage and modulating the cardiovascular system's response to stress, highlighting its potential in treating cardiac disorders. Additionally, it influences nutrient partitioning and energy homeostasis, with expression levels affected by nutritional status. Research indicates that UCN3 deficiency may lead to impaired glucose tolerance and altered energy expenditure, demonstrating its importance in metabolic health. Furthermore, UCN3 has been associated with the regulation of neuroendocrine signaling pathways, providing insights into therapeutic strategies for metabolic and stress-related disorders.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
UCN3
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.4
Q969E3
UCN3
Leu22-Lys161 (Accession Q969E3), with N-terminal His Tag.
20 μL
Primary
Human
Antibody
IgG2b κ
Western Blot
C9
Unconjugated
UCN3
prepro-urocortin 3; RGD1562213; SCP; SPC; Stresscopin; ucn III; Ucn3; UCNIII; urocortin 3; urocortin 3 (stresscopin); Urocortin II; Urocortin III; Urocortin-3
Mouse
Protein A/G
RUO
114131
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt