missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ UCN3 Monoclonal Antibody (C9), Invitrogen™

Mouse Monoclonal Antibody
208.00€ - 453.00€
Spécification
| Antigène | UCN3 |
|---|---|
| Clone | C9 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
17694006
|
Invitrogen™
MA543553 |
20 μL |
208.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17684006
![]() |
Invitrogen™
MA543552 |
100 μL |
453.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Suppresses food intake, delays gastric emptying and decreases heat-induced edema. Might represent an endogenous ligand for maintaining homeostasis after stress.Spécification
| UCN3 | |
| 1 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.4 | |
| prepro-urocortin 3; RGD1562213; SCP; SPC; Stresscopin; ucn III; Ucn3; UCNIII; urocortin 3; urocortin 3 (stresscopin); Urocortin II; Urocortin III; Urocortin-3 | |
| UCN3 | |
| IgG2b κ | |
| Protein A/G | |
| Antibody |
| C9 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| Q969E3 | |
| 114131 | |
| Leu22-Lys161 (Accession Q969E3), with N-terminal His Tag. | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| UCN3 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit