Learn More
UGCGL1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | UGCGL1 |
---|---|
Concentration | 0.13 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16812694
|
Proteintech
14170-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16802694
|
Proteintech
14170-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This gene encodes a transcription factor that interacts with specific negative regulatory elements (NREs) to mediate transcriptional repression of certain NK-kappa-B-responsive genes. The protein localizes predomitly to the nucleolus with a small fraction found in the nucleoplasm and cytoplasm.Spécification
UGCGL1 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q6P5E4, Q9JLA3, Q9NYU2 | |
171129, 320011, 56886 | |
UGCGL1 Fusion Protein Ag5369 | |
Primary | |
-20°C | |
UGGT1 |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
GT, HUGT1, UGCGL1, UGGT, UGGT1, UGT1, UGTR | |
Uggt1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |