Learn More
Abeba™ Chaussures6 36750 UNI
La chaussure avec dissipation électrostatique comprend une doublure spéciale avec ions d'argent qui absorbent la transpiration et permet au pied de respirer.
Marque: Abeba™ 36750/44
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.95000kg
Description
- CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC
- Cuir blanc lisse
- Semelle intermédiaire en mousse PU
- Semelle extérieure antidérapante en TPU
- Semelle intérieure Soft Comfort M remplaçable (article n.º 350112)
- Traitement Sanitized
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Doublure en microfibre, absorbant la transpiration
- Zone de coup de pied avec laçage
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC | |
Microfibre | |
44 | |
PUR |
Blanc | |
Cuir | |
Antidérapant | |
36750 |