Learn More
Abeba™ Chaussures6 36750 UNI
La chaussure avec dissipation électrostatique comprend une doublure spéciale avec ions d'argent qui absorbent la transpiration et permet au pied de respirer.
125.77€
Spécification
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC |
---|---|
Couleur | Blanc |
Matériau de revêtement | Microfibre |
Matériau | Cuir |
Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15650498
|
Abeba™
36750/35 |
35 |
125.77€
1 paire |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15660498
|
Abeba™
36750/36 |
36 |
125.77€
1 paire |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15670498
|
Abeba™
36750/37 |
37 |
125.77€
1 paire |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15680498
|
Abeba™
36750/38 |
38 |
125.77€
1 paire |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15690498
|
Abeba™
36750/39 |
39 |
125.77€
1 paire |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15600508
|
Abeba™
36750/40 |
40 |
125.77€
1 paire |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15610508
|
Abeba™
36750/41 |
41 |
125.77€
1 paire |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15620508
|
Abeba™
36750/42 |
42 |
125.77€
1 paire |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15630508
|
Abeba™
36750/43 |
43 |
125.77€
1 paire |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15640508
|
Abeba™
36750/44 |
44 |
125.77€
1 paire |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15650508
|
Abeba™
36750/45 |
45 |
125.77€
1 paire |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15660508
|
Abeba™
36750/46 |
46 |
125.77€
1 paire |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15670508
|
Abeba™
36750/47 |
47 |
125.77€
1 paire |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15680508
|
Abeba™
36750/48 |
48 |
125.77€
1 paire |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC
- Cuir blanc lisse
- Semelle intermédiaire en mousse PU
- Semelle extérieure antidérapante en TPU
- Semelle intérieure Soft Comfort M remplaçable (article n.º 350112)
- Traitement Sanitized
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Doublure en microfibre, absorbant la transpiration
- Zone de coup de pied avec laçage
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC | |
Microfibre | |
Antidérapant | |
36750 |
Blanc | |
Cuir | |
PUR |