Learn More
ABEBA™ Sneakers de travail noires O2 Uni6
ABEBA™ sneakers de travail noires O2 Uni6 en tissu hydrofuge et résistant aux déchirures avec semelle extérieure en PU/TPU antidérapante.
Marque: ABEBA™ 36728/48
Informations supplémentaires : Poids : 1.40100kg
Description
- Légèreté, souplesse, étanchéité
- Conforme à la norme EN ISO20347 : 2012, O2, SRC
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Semelle extérieure en PU/TPU antidérapante
- Bon rembourrage
- Absorption d’énergie dans la surface du talon
- Tissus hydrofuges et résistants aux déchirures
- Fixation facile avec des lacets
- Doublure respirante et antibactérienne aux ions d’argent
- Traitement Sanitized
- Semelle intérieure Active Comfort amovible
Spécification
CE FR ISO20347:2012, O2, FO, SRC, ESD | |
Noir | |
Doublure aux ions d’argent respirant | |
48 | |
Polyuréthane, polyuréthane thermoplastique | |
1 paire | |
Eau |
Lacets | |
Acier inox | |
Textile | |
Antidérapant et résistant à l’abrasion, antistatique, absorbeur de chocs | |
Formateur | |
EN ISO 20347 : 2012 ; DIN FR 61340 | |
Oui |