Learn More
ABEBA™ Uni6 Black Safety Trainers S3 ESD
Breathable, water repellent trainers made of knitted fabric, slip resistant PU/TPU outsole, steel toe cap, textile antipuncture
Marque: ABEBA™ 31676/39
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.76000kg
Description
- Conçu pour la sécurité et le confort
- Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2012, S3, SRC
- Propriétés antistatiques selon la norme EN 61340
- Semelle extérieure en PU/TPU antidérapante
- Tissu tricoté, respirant et hydrofuge
- Embout de sécurité en acier (200 J)
- Semelle intermédiaire anti-perforation en textile
- Doublure respirante et antibactérienne aux ions d’argent
- Semelle intérieure Active Comfort amovible
Spécification
Noir | |
39 | |
Propriétés antistatiques selon la classe climatique 61340 1, EN ISO 20345 : 2012 S3 SRC | |
Formateurs | |
S3 SRC ESD |
Tissu tricoté | |
Acier | |
Unisexe | |
Hydrofuge |