Learn More
ABEBA™ Uni6 Black Safety Trainers S3 ESD
Breathable, water repellent trainers made of knitted fabric, slip resistant PU/TPU outsole, steel toe cap, textile antipuncture
114.63€
Spécification
Couleur | Noir |
---|---|
Matériau | Tissu tricoté |
Matériau au niveau des orteils | Acier |
Sexe | Unisexe |
Type de cheville | Formateurs |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17131175
|
ABEBA™
31676/35 |
35 |
114.63€
1 paire |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17141175
|
ABEBA™
31676/36 |
36 |
114.63€
1 paire |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17131185
|
ABEBA™
31676/45 |
45 |
114.63€
1 paire |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17141185
|
ABEBA™
31676/46 |
46 |
114.63€
1 paire |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17151185
|
ABEBA™
31676/47 |
47 |
114.63€
1 paire |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17161185
|
ABEBA™
31676/48 |
48 |
114.63€
1 paire |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17151175
|
ABEBA™
31676/37 |
37 |
114.63€
1 paire |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17161175
|
ABEBA™
31676/38 |
38 |
114.63€
1 paire |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17171175
|
ABEBA™
31676/39 |
39 |
114.63€
1 paire |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17181175
|
ABEBA™
31676/40 |
40 |
114.63€
1 paire |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17191175
|
ABEBA™
31676/41 |
41 |
114.63€
1 paire |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17101185
|
ABEBA™
31676/42 |
42 |
114.63€
1 paire |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17111185
|
ABEBA™
31676/43 |
43 |
114.63€
1 paire |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17121185
|
ABEBA™
31676/44 |
44 |
114.63€
1 paire |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Made for safety and comfort
- Comply to EN ISO 20345: 2012, S3, SRC
- ESD dissipative according EN 61340
- Slip resistant PU/TPU outsole
- Breathable and water repellent knitted fabric
- Steel toe cap (200 J)
- Textile antipuncture midsole
- Breathable and antibacterial lining with silver ions
- Removable insole active comfort
Spécification
Noir | |
Acier | |
Formateurs | |
S3 SRC ESD |
Tissu tricoté | |
Unisexe | |
Hydrofuge |