Learn More
Uvex™ Unipur 6631 Safety Gloves
Click to view available options
Dimensions:
5
6
7
8
9
10
11
Description
- Gants de sécurité en polyamide légers et fiables
- Revêtement en polyuréthane à l’intérieur de la main et des doigts
- Conviennent aux travaux d’assemblage de précision
Specifications
Applications | Industrie |
Coating Material | PUR |
Couleur | Gris |
Matériau | PA |
Dimensions | 5 |
Norme EN388 | 4141X |
Sexe | Unisexe |
Type de manchette de gant | Maille |
Séries | Unipur 6631 |