Learn More
Nabertherm™ Four universel à tubes
Ces fours à tubes sont utilisés pour des expériences de laboratoire devant être effectuées horizontalement, verticalement ou à des angles spécifiques.La possibilité de configurer l’angle d’inclinaison et la hauteur de travail, ainsi que la conception compacte de ces fours à tubes permet de les intégrer dans des systèmes de traitement existants.
6080.00€ - 12440.00€
Code produit | Marque | Type de contrôleur | max. (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de contrôleur | max. (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17328189
|
Nabertherm™
RT332LAN |
B510 | 1500°C |
11690.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17338189
|
Nabertherm™
RT332OAN |
C550 | 1500°C |
12440.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17358189
|
Nabertherm™
RT512OAN |
C550 | 1100°C |
6080.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17378189
|
Nabertherm™
RT522OAN |
C550 | 1300°C |
7850.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Beschreibung
- Longueur du tube :360
- Charge connectée :1,8 kW
- Branchement électrique :Monophase
Spezifikation
360 mm |