Learn More
Fisherbrand™ Racks sur tiroirs pour congélateur verticaux ultra-basse température
Les racks de contrôle de l’inventaire Fisherbrand sont parfaits pour toutes les applications de stockage à froid. Ils s’adaptent à tous les types standard de congélateurs verticaux ultra-basse température.
135.00€ - 207.00€
Spécification
Type de produit | Rack avec tiroir |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
À utiliser avec (application) | Cryoboîtes standards 2 po |
À utiliser avec (équipement) | Congélateur vertical ultra-basse température |
Code produit | Marque | Capacité | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15729549
|
Fisherbrand™
|
9 boîtes (2 po.) | 419 x 181 x 140 mm |
135.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15739549
|
Fisherbrand™
|
12 boîtes (2 po.) | 419 x 240 x 140 mm |
189.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15749549
|
Fisherbrand™
|
15 boîtes (2 po.) | 419 x 300 x 140 mm |
189.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15759549
|
Fisherbrand™
|
16 boîtes (2 po.) | 559 x 240 x 140 mm |
192.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15769549
|
Fisherbrand™
|
20 boîtes (2 po.) | 559 x 300 x 140 mm |
202.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15779549
|
Fisherbrand™
|
24 boîtes (2 po.) | 559 x 359 x 140 mm |
207.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15789549
|
Fisherbrand™
|
20 boîtes (2 po.) | 679 x 240 x 140 mm |
205.37€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Contient des cryoboîtes standard
- Les tiroirs offrent un accès facile aux boîtes
- Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité
Spezifikation
Rack avec tiroir | |
Acier inoxydable | |
Cryoboîtes standards 2 po | |
Congélateur vertical ultra-basse température |