Learn More
UQCC2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | UQCC2 |
---|---|
Concentration | 0.23 mg/mL |
Applications | Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16844345
|
Proteintech
25781-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 15-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16834345
|
Proteintech
25781-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 15-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This gene encodes a nucleoid protein localized to the mitochondria inner membrane. The encoded protein affects regulation of insulin secretion, mitochondrial ATP production, and myogenesis through modulation of mitochondrial respiratory chain activity.Spécification
UQCC2 | |
Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q9BRT2 | |
84300 | |
UQCC2 Fusion Protein Ag22710 | |
Primary | |
-20°C | |
UQCC2 |
0.23 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
C6orf125, uqcc2 | |
UQCC2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |