missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
UROD Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | UROD |
---|---|
Concentration | 0.13 mg/mL |
Applications | Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16814774
|
Proteintech
15547-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16804774
|
Proteintech
15547-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This gene encodes the fifth enzyme of the heme biosynthetic pathway. This enzyme is responsible for catalyzing the conversion of uroporphyrinogen to coproporphyrinogen through the removal of four carboxymethyl side chains. Mutations and deficiency in this enzyme are known to cause familial porphyria cutanea tarda and hepatoerythropoetic porphyria.Spécification
UROD | |
Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Human, Mouse | |
P06132, P32362, P70697 | |
22275, 29421, 7389 | |
UROD Fusion Protein Ag7905 | |
Primary | |
-20°C | |
UROD |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
PCT, UPD, URO D, UROD, uroporphyrinogen decarboxylase | |
UROD | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |