Learn More
UTP3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | UTP3 |
---|---|
Concentration | 0.24 mg/mL |
Applications | Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16898714
|
Proteintech
18886-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16888714
|
Proteintech
18886-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Mediates apoptosis and actin stress fiber dissolution.Spécification
UTP3 | |
Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Rat, Mouse | |
Q6AXX4, Q9JI13, Q9NQZ2 | |
305258, 57050, 65961 | |
UTP3 Fusion Protein Ag13454 | |
Primary | |
-20°C | |
UTP3 |
0.24 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
CRL1, CRLZ1, Disrupter of silencing SAS10, SAS10, UTP3, UTP3 homolog | |
Utp3 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |