Learn More
Syngene™ Transilluminateur UV 2020L
Le transilluminateur UV Syngene™ 2020L est destiné à l’éclairage de tout échantillon excité par la lumière UV.
965.00€ - 1130.00€
Spécification
Wavelength | 364 nm |
---|---|
Type de produit | Transilluminateur UV |
Puissance | 230 W |
Surface de filtration (métrique) | 200 x 200 mm |
Alimentation électrique | 230 V 50 Hz 230 W |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12844008
|
Syngene™
GE-2020L-E |
Systèmes IG3 et UG3 |
965.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12874018
|
Syngene™
GX-2020L-E |
Systèmes G:Box |
1130.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Étanche pour permettre l’utilisation de gels humides sur la surface
- Pour une utilisation dans les systèmes Syngene
- Longueur d’onde de 364 nm
- Zone de filtration 200 nm x 200 nm pour les systèmes G:BOX
Spécification
364 nm | |
230 W | |
230 V 50 Hz 230 W | |
Syngene 2020L | |
50 Hz |
Transilluminateur UV | |
200 x 200 mm | |
200 x 200 mm | |
230 V |