Learn More
UVP Lampes d’affichage hautes performances Mineralight™ : tubes de rechange
Les tubes UVP de 25 watts offrent des heures d’éclairage UV lorsqu’ils sont utilisés avec les lampes d’affichage hautes performances Mineralight.
44.20€ - 74.35€
Spécification
Puissance en watts | 25 W |
---|---|
À utiliser avec (application) | Fluorescence, stérilisation, inspection |
Longueur (impériale) | 17,12 in |
Longueur (métrique) | 434,84 mm |
Quantité d’emballage | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Type de produit | Wavelength | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Wavelength | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11847104
|
UVP
34-0073-01 |
Tube à courte longueur d’onde de rechange | 254 nm |
55.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11776832
|
UVP
34-0060-01 |
Tube à longue longueur d’onde de rechange | 365 nm |
44.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11766832
|
UVP
34-0072-01 |
Tube à moyenne longueur d’onde de rechange | 302 nm |
74.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Tubes UV de 25 watts pour un éclairage intense
- Disponibles avec UV de 254 nm, 302 nm ou 365 nm
- Utilisez les supports fournis avec la lampe pour la fixer au plafond ou à une autre structure pour un éclairage UV vertical
- Dimensions : 18,5 x 4,75 x 5 po (L x l x H)
Fluorescence, stérilisation, inspection
Spécification
25 W | |
17,12 in | |
1 de chaque |
Fluorescence, stérilisation, inspection | |
434,84 mm |