Learn More
UVRAG Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
121.38€ - 325.38€
Spécification
Antigène UVRAG
Concentration 0.17 mg/mL
Applications Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunoprecipitation
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16839114
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
19571-1-AP-20UL
20 μL Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16829114
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
19571-1-AP-150UL
150 μL Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
UVRAG is predicted to contain a coiled-coil structure and is likely to be metabolically unstable based on the occurrence of a strong PEST domain. It interacts with Beclin 1, leading to activation of autophagy and thereof inhibition of tumorigenicity of human colon cancer cells. The gene for UVRAG protein is localized on human chromosome 11q13.5 and complements the ultraviolet sensitivity of xeroderma pigmentosum group C cells. The gene has been extremely well conserved during evolution, implying an important role for this gene product in cell metabolism. Chromosomal aberrations involving this gene are associated with left-right axis malformation, and mutations in this gene have been associated with colon cancer. The protein is highly expressed in human brain, lung, kidney and liver.
Spécification
Spécification
UVRAG
Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunoprecipitation
Unconjugated
Rabbit
Rat, Mouse, Human
Q8K245, Q9P2Y5
308846, 7405, 78610
UVRAG Fusion Protein Ag13765
Primary
-20°C
UVRAG
0.17 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
DHTX, p63, UVRAG
Uvrag
IgG
Antigen Affinity Chromatography