Learn More
VAMP7/TI-VAMP Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | VAMP7/TI-VAMP |
---|---|
Concentration | 0.6 mg/mL |
Applications | Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16811815
|
Proteintech
22268-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 24-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16801815
|
Proteintech
22268-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 24-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The antibody is specific to VAMP7.
This gene encodes a transmembrane protein that is a member of the soluble N-ethylmaleimide-sensitive factor attachment protein receptor (SNARE) family. The encoded protein localizes to late endosomes and lysosomes and is involved in the fusion of transport vesicles to their target membranes. Alternate splicing results in multiple transcript variants.Spécification
VAMP7/TI-VAMP | |
Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Mouse, Human | |
P51809, P70280, Q9JHW5 | |
20955, 6845, 85491 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
VAMP7 |
0.6 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
SYBL1, Synaptobrevin like protein 1, Tetanus insensitive VAMP, TI VAMP, TI-VAMP, VAMP 7, VAMP7 | |
Vamp7 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |