Learn More
VEGFR-1/FLT-1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Proteintech 13687-1-AP-150UL
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beschreibung
VEGFR 1 is a cell membrane receptor kinase. It has a high affinity receptor for vascular endothelial growth factor and is putatively involved in the growth of endothelial cells and angiogenesis.Spezifikation
| VEGFR-1/FLT-1 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| FLT1 | |
| FLT, FLT 1, FLT1, FLT-1, Fms like tyrosine kinase 1, FRT, sflt1, Tyrosine protein kinase FRT, VEGF receptor 1, VEGFR 1, VEGFR1, VEGFR-1 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 14254, 2321, 54251 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot | |
| 0.26 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| P17948, P35969, P53767 | |
| Flt1 | |
| VEGFR-1/FLT-1 Fusion Protein Ag4558 | |
| 150 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur