Learn More
VEGFR-1/FLT-1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
| Antigène | VEGFR-1/FLT-1 |
|---|---|
| Concentration | 0.26 mg/mL |
| Applications | Immunofluorescence, Western Blot, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Flow Cytometry |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
16882034
|
Proteintech
13687-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
16872034
|
Proteintech
13687-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
VEGFR 1 is a cell membrane receptor kinase. It has a high affinity receptor for vascular endothelial growth factor and is putatively involved in the growth of endothelial cells and angiogenesis.Spécification
| VEGFR-1/FLT-1 | |
| Immunofluorescence, Western Blot, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Flow Cytometry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse, Rat | |
| P17948, P35969, P53767 | |
| 14254, 2321, 54251 | |
| VEGFR-1/FLT-1 Fusion Protein Ag4558 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| FLT1 |
| 0.26 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| FLT, FLT 1, FLT1, FLT-1, Fms like tyrosine kinase 1, FRT, sflt1, Tyrosine protein kinase FRT, VEGF receptor 1, VEGFR 1, VEGFR1, VEGFR-1 | |
| Flt1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |