Learn More
3M™ Versaflo™ PAPR Breathing Tube Covers
PAPR disposable breathing covers are designed to help keep Versaflo™ PAPRs clean from debris.
279.00€ - 377.00€
Spécification
Matériau | Plastique |
---|---|
Type de produit | Protection pour tube respiratoire |
À utiliser avec (application) | Protège le ventilateur du PAPR des poussières et des débris |
Quantité | 10/Carton |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17752908
|
3M™
7100260719 |
PAPR TR-300+ |
279.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17742908
|
3M™
7100260718 |
TR-600/800 PAPR |
377.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 11-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Made from a liquid resistant material with zippers for convenient donning and doffing
- Clear plastic window for control viewing and button activation
- Helps keep PAPR clean from debris
- Compatible with Versaflo™ PAPRs
- Popular for paint spray application
- Made with no natural rubber latex components
Spécification
Plastique | |
Protection pour tube respiratoire | |
Protège le ventilateur du PAPR des poussières et des débris | |
10/Carton |