missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VIAAT/SLC32A1/VGAT Antibody (CL2793), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-46628
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
VIAAT/SLC32A1/VGAT Monoclonal antibody specifically detects VIAAT/SLC32A1/VGAT in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| VIAAT/SLC32A1/VGAT | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.2), 40% Glycerol | |
| bA122O1.1, hVIAAT, solute carrier family 32 (GABA vesicular transporter), member 1, Solute carrier family 32 member 1, Vesicular GABA transporter, vesicular inhibitory amino acid transporter, VGATGABA and glycine transporter, VIAAT | |
| Recombinant Protein Epitope Signature Tag (PrEST) antigen sequence ATSVSNKSQAKMSGMFARMGFQAATDEEAVGFAHCDDLDFEHRQGLQMDILKAEGEPCGDEGAEAPVEGDIHYQRGSGAPLPPSGSKDQVG | |
| 0.1 mL | |
| Neuroscience, Neurotransmission | |
| 140679 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CL2793 | |
| Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 | |
| Q9H598 | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu