Learn More
VIAAT/SLC32A1/VGAT Antibody (CL2793), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
369.00€ - 549.00€
Spécification
Antigène VIAAT/SLC32A1/VGAT
Clone CL2793
Dilution Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
18662316
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP2-46628-25ul
25 μL
369.00€
25µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
18626115
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP2-46628
0.1 mL
549.00€
0.10mL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
VIAAT/SLC32A1/VGAT Monoclonal antibody specifically detects VIAAT/SLC32A1/VGAT in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
Spécification
VIAAT/SLC32A1/VGAT
Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Monoclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
Q9H598
140679
IgG1
Protein A purified
CL2793
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Mouse
Neuroscience, Neurotransmission
PBS (pH 7.2), 40% Glycerol
bA122O1.1, hVIAAT, solute carrier family 32 (GABA vesicular transporter), member 1, Solute carrier family 32 member 1, Vesicular GABA transporter, vesicular inhibitory amino acid transporter, VGATGABA and glycine transporter, VIAAT
Recombinant Protein Epitope Signature Tag (PrEST) antigen sequence ATSVSNKSQAKMSGMFARMGFQAATDEEAVGFAHCDDLDFEHRQGLQMDILKAEGEPCGDEGAEAPVEGDIHYQRGSGAPLPPSGSKDQVG
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.