missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VIAAT/SLC32A1/VGAT Antibody (CL2793), Novus Biologicals™

Mouse Monoclonal Antibody

Marque:  Novus Biologicals NBP2-46628-25ul

Code nomenclature Nacres: NA.46

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 18662316

  • 369.00€ / 25µL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

VIAAT/SLC32A1/VGAT Monoclonal antibody specifically detects VIAAT/SLC32A1/VGAT in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

VIAAT/SLC32A1/VGAT
Monoclonal
Unconjugated
PBS (pH 7.2), 40% Glycerol
bA122O1.1, hVIAAT, solute carrier family 32 (GABA vesicular transporter), member 1, Solute carrier family 32 member 1, Vesicular GABA transporter, vesicular inhibitory amino acid transporter, VGATGABA and glycine transporter, VIAAT
Recombinant Protein Epitope Signature Tag (PrEST) antigen sequence ATSVSNKSQAKMSGMFARMGFQAATDEEAVGFAHCDDLDFEHRQGLQMDILKAEGEPCGDEGAEAPVEGDIHYQRGSGAPLPPSGSKDQVG
25 μL
Neuroscience, Neurotransmission
140679
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG1
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
CL2793
Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Q9H598
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis