Learn More
Ankyrin 1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP1-90168
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Descripción
Ankyrin 1 Polyclonal specifically detects Ankyrin 1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
| Ankyrin 1 | |
| Polyclonal | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 | |
| ANK, ANK-1, ankyrin 1, erythrocytic, ankyrin-1, Ankyrin-R, Erythrocyte ankyrin, SPH1, SPH2 | |
| Rabbit | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| 286 | |
| Human | |
| IgG |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| ANK1 | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:QNVMHIVRGSLCFVLKHIHQELDKELGESEGLSDDEETISTRVVRRRVFLKGNEFQNIPGEQVTEEQFTDEQGNIVTKKIIRKVVRQIDLSSADAAQEHEEVELRGSGLQPDLIEGRKGAQIVKRASLK | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido