missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

von Hippel-Lindau (vHL) Protein Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody,Lab Vision™ Epredia™

Provide accurate, reproducible results with the Epredia™ von Hippel-Lindau (vHL) Protein Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.

Marque:  Epredia MS-690-P1ABX

Code nomenclature Nacres: NA.46

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 12682037

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Molecular genetic studies suggest that VHL is a tumor-suppressor gene. Alterations in the von Hippel-Lindau (VHL) gene are correlated with a diverse group of neoplasms including hemangioblastoma, clear cell renal carcinoma (RCC), and pheochromocytoma. Two transcriptional elongation factors, Elongin B and C, are shown to bind in vitro and in vivo to a short, colinear region of the VHL protein (pVHL) that is frequently mutated in human tumors. It is proposed that pVHL functions in vivo as a negative regulator of transcription elongation.

Host Species: Mouse

Clone: Ig33

Isotype: IgG1/κ

Species Reactivity: Human and Mouse. Others not known.

Epitope: aa 1-54

Immunogen: A recombinant protein containing aa 1-213 of human vHL

Molecular Weight: 30kDa

Positive Control: Kidney

Cellular Localization: Cytoplasmic Ab-1 does not recognize the truncated form of VHL protein.

Note:

USA: RUO; Int'l: RUO

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

von Hippel-Lindau (vHL) Protein Ab-1
Ig33
Unconjugated
A recombinant protein containing aa 1-213 of human VHL
RUO
Primary
Concentrated
Monoclonal
1mg/mL
Mouse
100 μL
Cancer and Tumor Biology
Human, Mouse
IgG2a κ
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis