Learn More
von Hippel-Lindau (vHL) Protein Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody,Lab Vision™ Epredia™
Provide accurate, reproducible results with the Epredia™ von Hippel-Lindau (vHL) Protein Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
132.60€ - 670.00€
Spécification
Antigène von Hippel-Lindau (vHL) Protein Ab-1
Clone Ig33
Classification Monoclonal
Forme Concentrated
Espèces hôtes Mouse
Consulter d'autres spécifications
Produits 7
Code produit Marque Quantité Conjugué Concentration Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conjugué Concentration Prix Quantité et disponibilité  
12632037
Afficher les documents
Epredia
MS-690-B0
100 μL Biotin 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12642037
Afficher les documents
Epredia
MS-690-B1
500 μL Biotin 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12662037
Afficher les documents
Epredia
MS-690-P0
100 μL Unconjugated 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12672037
Afficher les documents
Epredia
MS-690-P1
500 μL Unconjugated 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12652037
Afficher les documents
Epredia
MS-690-P
1 mL Unconjugated 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12682037
Afficher les documents
Epredia
MS-690-P1ABX
100 μL Unconjugated 1mg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12692037
Afficher les documents
Epredia
MS-690-PABX
200 μL Unconjugated 1mg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Molecular genetic studies suggest that VHL is a tumor-suppressor gene. Alterations in the von Hippel-Lindau (VHL) gene are correlated with a diverse group of neoplasms including hemangioblastoma, clear cell renal carcinoma (RCC), and pheochromocytoma. Two transcriptional elongation factors, Elongin B and C, are shown to bind in vitro and in vivo to a short, colinear region of the VHL protein (pVHL) that is frequently mutated in human tumors. It is proposed that pVHL functions in vivo as a negative regulator of transcription elongation.
Host Species: Mouse
Clone: Ig33
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human and Mouse. Others not known.
Epitope: aa 1-54
Immunogen: A recombinant protein containing aa 1-213 of human vHL
Molecular Weight: 30kDa
Positive Control: Kidney
Cellular Localization: Cytoplasmic Ab-1 does not recognize the truncated form of VHL protein.
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Spécification
Spécification
von Hippel-Lindau (vHL) Protein Ab-1
Monoclonal
Mouse
Cancer and Tumor Biology
A recombinant protein containing aa 1-213 of human VHL
Primary
Ig33
Concentrated
RUO
Human, Mouse
IgG2a κ