missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
WDR4 Antibody (SR1783), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-22320-50ul
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
WDR4 Monoclonal antibody specifically detects WDR4 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Spécification
| WDR4 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| 10785 | |
| Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles. | |
| IgG |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence | |
| SR1783 | |
| Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:50, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200 | |
| tRNA (guanine-N(7)-)-methyltransferase subunit WDR4, WD repeat domain 4, 10TRM82, WD repeat-containing protein 4 | |
| A synthesized peptide derived from human WDR4 (Uniprot #: P57081) | |
| 50 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu