missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
WDR4 Antibody (SR1783), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
338.00€ - 449.00€
Spécification
| Antigène | WDR4 |
|---|---|
| Clone | SR1783 |
| Dilution | Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:50, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200 |
| Applications | Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18640984
|
Novus Biologicals
NBP3-22320-100ul |
100 μg |
449.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18683215
|
Novus Biologicals
NBP3-22320-50ul |
50 μg |
338.00€
50µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
WDR4 Monoclonal antibody specifically detects WDR4 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, ImmunofluorescenceSpécification
| WDR4 | |
| Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:50, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. | |
| 10785 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| SR1783 | |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| tRNA (guanine-N(7)-)-methyltransferase subunit WDR4, WD repeat domain 4, 10TRM82, WD repeat-containing protein 4 | |
| A synthesized peptide derived from human WDR4 (Uniprot #: P57081) | |
| Primary | |
| Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit