Learn More
WDSOF1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
280.00€ - 624.00€
Spécification
Antigène WDSOF1
Applications Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Espèces hôtes Rabbit
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
18143379
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP2-47580
0.1 mL
624.00€
0.10mL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
18660316
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP2-47580-25ul
25 μL
280.00€
25µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
WDSOF1 Polyclonal specifically detects WDSOF1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spécification
Spécification
WDSOF1
Polyclonal
Rabbit
Human
DDB1 and CUL4 associated factor 13, DKFZp564O0463, GM83, HSPC064, MGC126859, MGC138247, WD repeat and SOF domain-containing protein 1, WD repeats and SOF1 domain containing, WDSOF1
DCAF13
IgG
Affinity Purified
Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
25879
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: GIGTRFCGTSFFTVGDDKTVKQWKMDGPGYGDEEEPLHTILGKTVYTGIDHHWKEAVFATCGQQVDIWDEQRTNPICSMTWGFD
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Documents
Product Certifications
For Research Use Only